Przejdź do
HT901
Crystal Violet Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 fl oz
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Kit component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
Other Notes
HT901 is composed of 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate monohydrate, and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT90132V5265C0775
description
-
description
-
description
1%, aqueous solution
description
certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.3%
concentration
2.3%
concentration
1%
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
aqueous solution
form
powder
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet Solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.8 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Is Product HT901, Crystal violet solution, used as part of a kit?
    1 answer
    1. Although available separately, this solution is also a component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
      Helpful?
  3. Is Product HT901, Crystal violet solution, suitable for colony staining, migration or plaque staining?
    1 answer
    1. We recommend Product No. C0775 (Crystal Violet, certified by the Biological Stain Commission), or Product No. 93770 (Tuerk's solution) for these stains, rather than diluting down the relatively high concentration of Crystal Violet (2.3%) in HT901 to approximately 0.1%.  Product HT901 was formulated for use in the Gram Stain procedure. The product's performance has not been tested for use in colony staining, migration or plaque assays.
      Helpful?
  4. What is the formulation of Product HT901, Crystal violet solution?
    1 answer
    1. HT901 is composed of:certified Crystal Violet, 2.3%Ammonium Oxalate, 0.1%20% denatured ethyl alcohol.