Przejdź do
I0779
Interleukin-2 Soluble Receptor α human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonim(y):
CD25, IL-2 sRα, Tac antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
837,25 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
837,25 zł
Cena katalogowa985,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.5-1.0 mg per mL ED50
mol wt
36 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 5 μg
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2RA(3559)
Biochem/physiol Actions
Interleukin-2 (IL-2), a cytokine, enhances Th (T helper) cell differentiation and effector responses. In addition, it helps in immune tolerance. IL-2 binds to the high affinity receptor, formed of IL2RA (interleukin 2 receptor subunit α), IL2RB (interleukin 2 receptor subunit β) and γ-chain. Polymorphism in IL2RA is associated with multiple sclerosis. Null mutation in IL2RA results in immune dysregulation.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 0.25 mg bovine serum albumin.
Analysis Note
The bioactivity is measured by its ability to inhibit the IL-2-dependent proliferation of a human megakaryocytic leukemic cell line, M07e.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9847I5396I2406
description
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 EU/μg
impurities
endotoxin, tested
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)