Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2710,00 zł
Nazwa produktu
Interleukin-6 human, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.2-2.0 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
26 kDa
packaging
pkg of 10 and 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.000 EU/μg
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (HPLC and SDS-PAGE) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-6 human
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?