Przejdź do
I2002
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Synonim(y):
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-289-5
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
3-20 units/mg protein
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type IV
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specific activity
3-20 units/mg protein
composition
Protein biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Isocitric dehydrogenase (IDH) has been used:
  • for in vitro activity assay to study the effects of thorium on citric acid cycle enzymes in the mitochondrial respiration pathway
  • as a standard to measure the impact of temperature on nicotinamide diphosphate (NADP)-IDH activity
  • in isocitrate assay
Biochem/physiol Actions
Isocitrate dehydrogenase (IDH) is a homodimeric enzyme and participates in several processes such as adapting to hypoxia, histone demethylation, and DNA modification. This enzyme has three isoforms like IDH1, IDH2, and IDH3.
Physical form
Solution in 50% glycerol in EDTA buffer salts, pH 6.0
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of isocitrate to α-ketoglutarate per min at pH 7.4 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1877M2634I5036
description
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
description
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥600 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥80 units/mg protein
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type IV
type
Type I
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)