Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł 1470,50 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
biological source
Porcine heart
Quality Segment
type
Type I
form
solid
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart) | description Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein | description recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE) |
| biological source Porcine heart | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart) | specific activity 3-20 units/mg protein | specific activity ≥80 units/mg protein | specific activity - |
| form solid | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type I | type Type IV | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?