Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI key
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1. It binds to autoinhibitory domain of Pak1 (p21 activated kinase), highly selective amongst kinases. Pak1 is implicated in tumorigenesis and metastasis.
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?