Product I2760, (-)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt, is soluble in water at 50 mg/ml. Solutions are sensitive to oxidation, discoloring quickly to brownish-pink. Preparation of fresh solutions using degassed water are recommended.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
Nazwa produktu
(−)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.C4H6O6/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI key
LBOPECYONBDFEM-RWALOXMOSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Application
- as a component in KRH medium for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay
- to stimulate preadipocytes to study its concentration responsive curve
- to intraperitoneally administer to mice to evaluate whether the multi-dry-electrode plate (MDEP)-sensor system can assess drug responses
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility soluble (50 mg/ml: H2O) |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| originator Sanofi Aventis | originator Sanofi Aventis | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB2(154) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solution stability of product I2760, (-)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.