Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Nazwa produktu
Fulvestrant, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChI key
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Application
- as an antagonist of estrogen receptor (ERα and ER
β ) to reduce hepatocytes proliferation - as an antagonist of ER for the suppression of estrogen responsive element in human breast cancer MCF-7 cells
- as anti-estrogen in breast cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fulvestrant
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?