Przejdź do
I4504
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Grade VII, ≥300 units/mg solid
Synonim(y):
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-615-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥300 units/mg solid
Biological source:
bakers yeast
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bakers yeast
Quality Segment
type
Grade VII
form
solid
specific activity
≥300 units/mg solid
foreign activity
α-galactosidase (melibiase) ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Application
Used in the production of confectionary foods and artificial honey.
Biochem/physiol Actions
Invertase hydrolyzes sucrose into glucose and fructose yielding a colorless product, unlike acid hydrolysis which produces colored products.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of sucrose to invert sugar per min at pH 4.5 at 55°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I9274I0408G7877
description
Grade VII, ≥300 units/mg solid
description
200-300 units/mg solid
description
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
description
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
biological source
bakers yeast
biological source
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
bakers yeast
specific activity
≥300 units/mg solid
specific activity
200-300 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥200 units/mg protein
form
solid
form
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
α-galactosidase (melibiase) ≤0.01%
foreign activity
6-phosphogluconic dehydrogenase, α-galactosidase, β-galactosidase, and NADH oxidase ≤0.001%, α-glucosidase (maltase), phosphoglucomutase, phosphoglucose isomerase ≤0.01%
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the working pH and temperature as well as optimal pH and temperature, please?
    1 answer
    1. The activity is tested at a pH of 4.5 and a temperature of 55°C. Optimal conditions may vary based on specific applications.
      Helpful?
  2. What does the term 'Grade VII' signify in the product description of I4504?
    1 answer
    1. The term 'Grade VII' doesn't hold significant meaning other than indicating the chronological order of the product's introduction. It does not directly impact the quality or specifications of the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review