Przejdź do
I4659
ICRF-193
synthetic (organic), ≥95%, topoisomerase II inhibitor, solid,powder or flakes
Synonim(y):
meso-4,4′-(3,2-Butanediyl)-bis(2,6-piperazinedione)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder or flakes, solid
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ICRF-193, apoptosis inducer, arabinosidase substrate
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or flakes, solid
solubility
DMSO: 4 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](C)N1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C12H18N4O4/c1-7(15-3-9(17)13-10(18)4-15)8(2)16-5-11(19)14-12(20)6-16/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,17,18)(H,14,19,20)/t7-,8+
InChI key
OBYGAPWKTPDTAS-OCAPTIKFSA-N
General description
ICRF-193 is a bisdiopiperazine derivative. It inhibits topoisomerase II by forming a non-cleavable complex.
Application
ICRF-193 has been used as a topoisomerase II (TOP2) inhibitor to treat mouse oocytes to investigate the role of TOP2 in meiosis.
Biochem/physiol Actions
ICRF-193 induces a G2 checkpoint that is associated with an ATR-dependent inhibition of polo-like kinase 1 (plk1) activity and a decrease in cyclin B1 phosphorylation. Induces apoptosis in several cell lines including K562 and Molt-4 cells., ICRF-193 is a topoisomerase II inhibitor, more potent against topoisomerase II-β than topoisomerase II-α, and may in addition cause DNA strand breaks.
ICRF-193 helps in the enhancement of cell cycle without chromosome segregation. It is considered as an important drug for chemo-differentiation therapy against acute promyelocytic leukemia (APL). ICRF-193 serves as an inducer of differentiation between anticancer drugs.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)