This product is offered in a powdered format. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
Informacje o tej pozycji
975,00 zł
Nazwa produktu
Imiquimod, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes)
SMILES string
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI key
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TLR7(51284)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg |
| form solid | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| solubility DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes), H2O: <2 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... TLR7(51284) | Gene Information human ... TLR7(51284) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imiquimod
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is imiquimod a cream?