Przejdź do
I5161
Iodoacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (NMR)
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Iodoacetamide acts as an alkylating reagent for cysteine residues in peptide sequencing. It is an irreversible inhibitor of enzymes with cysteine at the active site. It reacts much more slowly with histidine residues, but that activity is responsible for inhibiting ribonuclease.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1149407710A3221
Iodoacetamide
SAFC
I5161
Iodoacetamide
description
-
description
BioUltra
description
α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
description
Single use vial of 56 mg
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for LC-MS
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoacetamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)