The purified Mouse IgG is isolated from pooled normal mouse serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ≥80%
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| grade reagent grade | grade technical grade | grade reagent grade | grade reagent grade |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification - | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from mouse serum
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is I5381 from one mouse or several mice?
1 answer-
Helpful?
-
-
Bonjr,Pouvez vous svp me confirmer que la poudre ne contient pas de conservateur (type sodium azide) et que ces igG sont une fois reconstitués suitable pour cell culture ? Est ce que la solution de reconstitution est fournie avec la poudre à part ? Merci
1 answer-
Product I5381 is azide-free. There is no addition or treatment with sodium azide during the lyophilization process.