Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
5 x 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
IgG from mouse serum specifically recognizes IgG from mouse. Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, ChIP: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| grade technical grade | grade technical grade | grade reagent grade | grade technical grade |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from mouse serum
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?