Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6NNa2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.09
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
222-014-8
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
General description
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description crystalline | description 97%, AldrichCPR |
| assay ≥94% (HPLC) | assay 97% |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - |
| solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form crystalline | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?