Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
GG-5, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone GG-5, ascites fluid | description clone GG-5, purified from hybridoma cell culture | description clone RG-96, ascites fluid | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source mouse | biological source - | biological source mouse | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating | technique(s) indirect ELISA: 1:2,000, western blot: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?