Przejdź do
I6138
Idazoxan hydrochloride
α2-adrenoceptor antagonist
Synonim(y):
(±)-2-[1,4-Benzodioxan-2-yl]-2-imidazoline hydrochloride, RX 781094
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
553,35 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Idazoxan hydrochloride,
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
InChI key
MYUBYOVCLMEAOH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Idazoxan hydrochloride has been used to study the efficacy of antidepressant treatments that interact with multiple neurotransmitter systems.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor antagonist; I2 imidazoline receptor agonist; I1 imidazoline receptor antagonist. Idazoxan can antagonize various behaviors generated by ethanol in a preclinical setting. It possesses neuroprotective activity against spinal cord injury, resulted due to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in mouse, an animal modal of multiple sclerosis (MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS00365169870
description
-
description
AldrichCPR
description
suitable for microscopy, for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc, 1-2 mol/mol water
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)