Przejdź do
I6256
2-Iminothiolane hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
2-Thiolanimine hydrochloride, 2IT, Dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride, Traut’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3620079
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤5% Free sulfhydryl groups
mp
198-201 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
functional group
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C1SCCC1.Cl
InChI
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
InChI key
ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Iminothiolane hydrochloride (2-IT.HCl), a protein modification reagent, is commonly employed to attach thiol groups to proteins and peptides. Raman spectroscopic analysis of hair keratin fibers modified with 2-IT.HCl showed the formation of new disulfide groups.
Application
Thiolating reagent for primary amines. Reacts at pH 7-10 by amidine bond to present free sulfhydryl. Useful in preparation of disulfide and/or thioether linked conjugates.
2-Iminothiolane hydrochloride has been used in the synthesis of thiolated PEG (poly(ethylene glycol). It may be used to synthesize PLA-SH (polyethylene glycol-thiol) and PLA-PEG-SH (polyethylene glycol–polylactic acid-thiol).
Other Notes
Note that the amidine linkage preserves original primary amine positive charge. Incorporates a five atom linker.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?