form
aqueous glycerol solution
enzyme activity
>200 INU/g
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inulinase catalyzes endohydrolysis of β−(2-1)-D-fructosidic linkages in inulin.
Physical form
Supplied as a solution in 20% Glycerol and 20% Sorbitol
Legal Information
A product of Novozyme Corp.
Novozym is a registered trademark of Novozymes A/S
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?