Przejdź do
I6783
Isopimaric Acid
≥98% (GC), potassium (BK) channel oepner, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Isopimaric Acid, ≥98% (GC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@](C)(CC1=CC[C@@]3([H])[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)C=C
InChI
1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
MXYATHGRPJZBNA-KRFUXDQASA-N
General description
Isopimaric acid, a resin acid produced by conifer trees, is a tricyclic diterpene compound. High levels of isopimaric acid in the hepatocytes of the rainbow trout may impair calcium signalling machinery. Isopimaric acid is a potential big potassium (BK) channel opener.
Biochem/physiol Actions
Potent opener of large conductance calcium activated K+ (BK) channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9703P0440
description
≥98% (GC), powder
description
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
description
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin), aqueous suspension
assay
≥98% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
0.1% formic acid in methanol: soluble 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
color
white
color
-
color
-
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)