Przejdź do
I8000
2-Iodosobenzoic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
IBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OIC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.02
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-159-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1939973
1258,00 zł
Cena katalogowa1480,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Iodosobenzoic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
230 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1[I]=O
InChI
1S/C7H5IO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8-11/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For cleavage of tryptophanyl peptide bonds.
Biochem/physiol Actions
2-Iodosobenzoic acid (IBA) may be used to study enzyme structure and activity. IBA is used as an oxidant which oxidizes vicinal sulfhydryls to disulfides (cysteine residues) within enzymes leading to their inactivation or conformational changes. IBA is also used to cleave tryptophanyl peptide bonds.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)