Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł 838,95 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation.
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| grade technical grade | grade reagent grade | grade technical grade | grade reagent grade |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from goat serum
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?