Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-072-9
Beilstein/REAXYS Number:
1316317
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Assay:
≥65% (HPLC)
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥65% (HPLC)
form
liquid
concentration
≥65%
technique(s)
activity assay: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC[C@H]1OC1(C)C
InChI
1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+
InChI key
QVJMXSGZTCGLHZ-ZPLWXOMKSA-N
General description
Application
Juvenile hormone III has been used to:
- study the effect of juvenile hormone on mictic (sexual) female production of the rotifer Brachionus plicatilis Muller
- study the effect of juvenile hormone on head GB19811 (putative Takeout/juvenile hormone binding protein) mRNA levels in adult honeybees
- study the effect of juvenile hormone on gonadotropic and physiological functions in bumblebee Bombus terrestris
Biochem/physiol Actions
JHBPs (JH-binding proteins) protect JH (juvenile hormone) from JH esterase- and epoxide hydrolase-mediated degradation. They also help in delivering JH to target tissues.Juvenile hormones(JHs) are a group of acyclic sesquiterpenoids, and in some insect lineages, the farnesol backbone of these compounds undergoes chemical modification to produce a homologous series of hormones. JH is essential for insect development and reproduction in every aspect. It plays a key role in metamorphosis and caste determination in social insects. It modulates behavior, polyphenism, larval and adult diapause, and ovarian development. The sesquiterpenoid backbone of juvenile hormone III (JH III) is biosynthesized through the classical mevalonate (MVA) pathway in cockroaches.
Controls the larval metamorphosis of insects, including the retention of juvenile characteristics.
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?