Przejdź do
J3770
JNJ7777120
≥98% (HPLC), histamine receptor antagonist, solid
Synonim(y):
1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methyl-piperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
733,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N3OCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
733,55 zł
Cena katalogowa863,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
JNJ7777120, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-17-4-6-18(7-5-17)14(19)13-9-10-8-11(15)2-3-12(10)16-13/h2-3,8-9,16H,4-7H2,1H3
InChI key
HUQJRYMLJBBEDO-UHFFFAOYSA-N
Application
JNJ7777120 has been used as a histamine-4 receptor antagonist:
  • to study its effects on the pro-inflammatory microglia in rats
  • to study its effects on the Parkinson′s-like pathology in rat brain
  • to study its effects on the histamine receptor interaction in periodontal ligament fibroblasts (PDLF)
Biochem/physiol Actions
JNJ7777120 may exhibit neuroprotective effects against ischemic brain damage. It acts as an anti-inflammatory agent to treat inflammatory diseases. JNJ7777120 is observed to reduce colonic injury, cytokine production, and neutrophil infiltration.
JNJ7777120 is a potent, selective non-imidazole H4 histamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4951C6492E9531
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: ~20 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
color
white to off-white
color
off-white
color
off-white
color
white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)