Przejdź do
J4080
JTE-013
≥98% (HPLC), sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist, powder
Synonim(y):
1-[1,3-Dimethyl-4-(2-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-(2,6-dichloro-4-pyridinyl)-semicarbazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
697,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N7OCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.29
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
697,00 zł
Cena katalogowa820,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
JTE-013, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(cc(c1)NC(=O)NNc2nc3[n](nc(c3c(c2)C(C)C)C)C)Cl
InChI
1S/C17H19Cl2N7O/c1-8(2)11-7-14(22-16-15(11)9(3)25-26(16)4)23-24-17(27)20-10-5-12(18)21-13(19)6-10/h5-8H,1-4H3,(H,22,23)(H2,20,21,24,27)
InChI key
RNSLRQNDXRSASX-UHFFFAOYSA-N
Application
JTE-013 has been used in in vitro blood−brain barrier (BBB) and blood−tumor barrier (BTB) assays.
Biochem/physiol Actions
JTE-013 is a selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist.
JTE-013 is a selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist. JTE-013 is highly selective for S1P2 (EDG-5). It inhibits S1P binding to human S1P2 receptors with an IC50 value of 17.6 nM. At concentrations up to 10 mM, JTE-013 displays 4.2% inhibition of S1P3 and does not antagonise S1P1.
JTE-013 can enhance the excitability of small-diameter sensory neurons. It has the ability to repress sphingosine 1-phosphate (S1P)-mediated cellular migration.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2833
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)