Przejdź do
J4455
JSH-23
≥98% (HPLC), NF-kB nuclear translocation inhibitor, solid
Synonim(y):
4-methyl-N1-(3-phenylpropyl)-1,2-benzenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
938,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
938,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
JSH-23, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
off-white to gray-pink
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCCc2ccccc2)c1c(cc(cc1)C)N
InChI
1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
InChI key
YMFNPBSZFWXMAD-UHFFFAOYSA-N
Application
JSH-23 has been used as a nuclear factor κB (NF-κB) p65 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
JSH-23 is an inhibitor of NF-kB nuclear translocation.
JSH-23 is an inhibitor of NF-kB nuclear translocation. It inhibits LPS and cytokine-induced nuclear translocation of the p65 subunit of NF-kB as analyzed by EMSA and western blot. The compound displays modest potency (IC50 7.1 uM in RAW 264.7), but has the unique property that it does not affect IkB degradation or recovery. The compound dose dependently inhibits LPS induced expression of cytokines, COX2 and iNOS, and presumably binds to, or interferes with the NLS of p65.
Other Notes
Light and air sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481408M
description
≥98% (HPLC), solid
description
The NF-κB Activation Inhibitor II, JSH-23, also referenced under CAS 749886-87-1, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)