Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H14NO3Na · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Tolmetin sodium is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits prostaglandin synthetase in vitro and reduces plasma levels of prostaglandin E. Tolmetin sodium exhibits anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity Its precise mechanism of is unknown. Tolmetin is used to treat rheumatoid arthritis, osteoarthrosis, pain, and ankylosing spondylitis.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?