Przejdź do
K2015
K-252a
From Nonomuraea longicatena, >98%, tyrosine kinase receptor inhibitor, solution
Synonim(y):
SF 2370
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-664-3
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
>98%
Form:
solution
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
K-252a, Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
biological source
Nonomuraea longicatena
Quality Segment
assay
>98%
form
solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
InChI key
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Gene Information
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
K-252a is also a specific inhibitor of Trk (tyrosine kinase) receptors and selectively blocks the effect of nerve growth factor. At lower concentrations, K-252a acts as a neuroprotective compound prompting survival of primary neuronal cultures. K-252a induces cell cycle arrest and apoptosis by inhibiting both Cdc2 and Cdc25c. K-252a improves psoriasis in a SCID mouse-human skin model and also suppresses referred mechanical hypersensitivity and neuropeptide up-regulation associated with acute pancreatitis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Met and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Physical form
Supplied as a 0.2 μm-filtered 1 mM solution in dimethyl sulfoxide (DMSO).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420305SML0944
description
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
description
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC50 = 2.45 µM) and protein kinase A (IC50 = 25.7 µM).
description
≥98% (HPLC)
form
solution
form
solid
form
powder
assay
>98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
biological source
Nonomuraea longicatena
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under K-252a
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)