Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1215,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1215,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc3ncccc3)C(=O)Nc1nnc([o]1)c2[o]ccc2
InChI
1S/C13H11N5O3/c19-12(15-8-9-4-1-2-6-14-9)16-13-18-17-11(21-13)10-5-3-7-20-10/h1-7H,8H2,(H2,15,16,18,19)
InChI key
FNSCFQXZZNCDAI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2, which activates antioxidant-associated genes. NK-252 induces expression of an antioxidant response element promoter driven reporter gene, and protects Huh-7 liver cells against H202 induced cytotoxicity.
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?