This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. The material is tested for solubility in methanol at 50 mg/mL. For use in animal models, various sources note that this compound may be dissolved in DMSO at 25 mg/mL and diluted further with aqueous buffers. Filter sterilization is required.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NOS · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
252-100-0
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
powder
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ketotifen fumarate salt,
form
powder
Quality Segment
originator
Novartis
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269), PDE7B(27115)
General description
Ketotifen fumarate salt is an antihistamine drug.
Application
Ketotifen fumarate salt has been used: for mast cell product antagonism, as a positive control in β-hexosaminidase release assay, as mast cell stabilizer to treat pregnant dams added to ad libitum drinking water
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist.
Ketotifen fumarate plays a key role in preventing histamine release by blocking the histamine H1 receptors. It interferes with the release of histamine, serotonin and other inflammatory mediators from mast cells. It exhibits with anti-allergic activity, anti-inflammatory effects including mast cell stabilization. It has been widely used for ophthalmic allergic conjunctivitis.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
En qué se debe disolver este producto para volverlo una dilución inyectable? Se puede en suero fisiológico?