Przejdź do
K3394
KH7
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)-N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)propanehydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15BrN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Sc1nc2ccccc2[nH]1)C(=O)N\N=C\c3cc(Br)ccc3O
InChI
1S/C17H15BrN4O2S/c1-10(25-17-20-13-4-2-3-5-14(13)21-17)16(24)22-19-9-11-8-12(18)6-7-15(11)23/h2-10,23H,1H3,(H,20,21)(H,22,24)/b19-9+
InChI key
WILMXUAKQKGGCC-DJKKODMXSA-N
Application
KH7 has been used:
  • as a soluble adenyl cyclase (sAC) antagonist to study its effect on the signaling pathway mediated by the action of transient  receptor type 1 (TRPV1) in sperm cells.
  • as a selective sAC antagonist to study its effect on the signaling pathway of proton gated channels (HV1) induced action in sperm cells.
  • as a sAC inhibitor to study its effects on cAMP increase in monophosphorylated myosin light chain (pMLC).
KH7 is not active against sAC in the presence of detergents. When used in cellular experiments, KH7 exhibits non-specific membrane disruption effects at concentrations above 50 μM.
Biochem/physiol Actions
KH7 is a selective inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
KH7 is a selective inhibitor of soluble adenylyl cyclase. Soluble adenylyl cyclase (sAC) is an ubiquitously expressed, essential component of cAMP-signaling.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24156
KH7 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K3394
KH7
description
≥98% (HPLC)
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)