Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤10.0% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: ~50 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
GSFHMOMWXNDPMM-YMDUGQBDSA-M
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description - | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% (TLC) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: ~50 g/L | solubility water: 49-51 mg/mL | solubility - | solubility 0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?