Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2O5 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.06
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-208-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.0%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?