Przejdź do
K4769
Kojibiose
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2
InChI key
PZDOWFGHCNHPQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Kojibiose, a disaccharide product of glucose caramelization and an inhibitor of plant glucosidase I, may be used to help identify and characterize glucosidase I enzymes involved in terminal deglycosylation of high-mannose oligosaccharides. Kojibiose may be used as a substrate to study the biological species, enzymes and catabolic processes that catabolize it as an energy source. Kojibiose may be used to identify, differentiate and characterize kojibiose phosphorylase(s) (KP).
Biochem/physiol Actions
Kojibiose is an inhibitor of plant glucosidase I. It inhibits the removal of terminal glucose from (Glc)3(Man)9(GlcNAc)2.
Kojibiose is an inhibitor of plant glucosidase I. It inhibits the removal of terminal glucose from the high-mannose oligosaccharide (Glc)3(Man)9(GlcNAc)2, either from the free oligosaccharide or from the oligosaccharide attached to a protein via N-linkage.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K312595197PHR2086
Kojic acid analytical standard
Supelco
95197
Kojic acid
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)