Przejdź do
L0130
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Synonim(y):
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-928-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (PAGE)
Biological source:
bovine milk
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
A member of the lipocalin family, β-Lactoglobulin (βLg) is a small protein of 162 amino acids with a molecular mass of ∼18,400 Da. It features an eight-stranded β-barrel (strands A-H) succeeded by a three-turn a-helix and a final β-strand (strand I) that forms part of the dimerization interface.
Milk from dairy cows contains the protein β-lactoglobulin (BLG). It naturally occurs in a number of genetic variants, and the most prevalent bovine variants are BLG A and BLG B.
Application
β-Lactoglobulin from bovine milk was used to test the allergen-responsive CD4+ CD25+ regulatory T cells in children who have outgrown cow′s milk allergy. It is also used to test the competitive displacement of β-lactoglobulin by Tween 20 from oil-water and air-water interfaces.
Preparation Note
Crystallized
Analysis Note
May not contain folate binding protein; not recommended for folate analysis.
Other Notes
Contains β-lactoglobulins A and B which can be isolated chromatographically.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2506L3908L8005
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥85% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥85% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Lactoglobulin from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)