Przejdź do
L8005
β-Lactoglobulin B from bovine milk
≥90% (PAGE)
Synonim(y):
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (PAGE)
Biological source:
bovine milk
Mol wt:
18,276 Da by calculation
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
powder
mol wt
18,276 Da by calculation
technique(s)
HPLC: suitable, electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Milk from dairy cows contains the protein β-lactoglobulin (BLG). It naturally occurs in a number of genetic variants, and the most prevalent bovine variants are known as BLG A and BLG B.
β-Lactoglobulin B (β-LG B), a isoform of β-Lactoglobulin, is a small protein of 162 amino acids with a molecular mass of 18.2 kDa and optimum pH of 5.2. It is present in high level in casein and is relatively low in raw bovine milk. β-LG has eight-stranded β-barrel (strands A-H) succeeded by a three-turn α-helix and a final β-strand (strand I), that forms part of the dimerization interface.
Application
β-Lactoglobulin was used in the identification of the genetic variants of κ-casein in milk by isoelectric focusing electrophoresis.
β-Lactoglobulin B from bovine milk has been used as:
  • a protein standard in SDS-polyacrylamide electrophoresis for quantification of milk protein fractions
  • in the calibration of reversed phase- high-performance liquid chromatography (HPLC) for caseins quantification
  • for immobilization on the biosensor surface and a calibration standards in biosensor assay
Biochem/physiol Actions
β-Lactoglobulin B (β-LG B) show less inhibitory effect on the Staphylaococcus sp compared to β-LG A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2506L0130L3908
description
≥90% (PAGE)
description
≥85% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
technique(s)
HPLC: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥85% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
mol wt
18,276 Da by calculation
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)