Merck
L092003
Ethyl acetate
Synonim(y):
EtOAc
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
NACRES:
NA.01
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)