Przejdź do
L121
Levallorphan tartrate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
17-(2-Propenyl)morphinan-3-ol tartrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-767-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
originator
Roche
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
InChI key
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Partial agonist (antagonist) at μ and δ opioid receptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25508161490981028
Winian sodu United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614909
Winian sodu
description
≥98% (HPLC), powder
description
puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioUltra, 1.5 M in H2O
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)