Przejdź do
L1528
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
MDL number:
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.5%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
0.1 μm
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
application(s)
cell analysis
Application
Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as in voltammetric studies. Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to explain the partitioning behavior for certain species of bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9902L9904
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
fluorescence
λex ~475 nm; λem ~540 nm
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.1 μm
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this product (L1528) contains any dispersants (like surfactant) ? If its contains any surfactant at what concentration it is present?
    1 answer
    1. The latex bead preparations contain a proprietary surfactant at a range of 0.01% - 0.1%. Should aggregation occur, the addition of Tween 20 or Triton X-100 at 0.1% may be added to resuspend the particles.