The excitation range for this product is 470 nm to 525 nm, and the emission range is 535 nm to 650 nm.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.4-2.6%
mean particle size
2.0 μm
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
Application
Biochem/physiol Actions
Amine-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as to validate a pharyngeal aspiration technique for exposing the mouse lung to respirable particles.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size | description aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size | description aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| fluorescence λex ~520 nm; λem ~540 nm | fluorescence λex ~475 nm; λem ~540 nm | fluorescence λex ~520 nm; λem ~540 nm |
| mean particle size 2.0 μm | mean particle size 0.1 μm | mean particle size 0.1 μm |
| composition Solids, 2.4-2.6% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent orange
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The specified output emission is 540nm, which is green. However, the beads are labelled "yellow to orange". When exciting with green I detect fluorescence at 600nm on my spectrometer, which is yellow to orange. Is 540 the actual expected emission? or 600?