Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
Informacje o tej pozycji
982,00 zł
biological source
Escherichia coli (K-235)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
impurities
<1% Protein
color
white to yellow cast
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by gel-filtration chromatography | description purified by gel-filtration chromatography | description Detoxified | description Ready Made solution, 1 mg/mL |
| biological source Escherichia coli (K-235) | biological source Escherichia coli (O127:B8) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O127:B8) |
| solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to yellow cast | color white to yellow cast | color - | color colorless to faint yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Escherichia coli K-235
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?