Przejdź do
L2774
Lincomycin hydrochloride
suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
5000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34N2O6S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.00
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
212-726-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4171650
eCl@ss:
32160703
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lincomycin hydrochloride, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
potency
800-900 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to yellow-white
solubility
H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Lincomycin hydrochloride is an antibiotic used to study the inhibition of protein synthesis, bacterial antibiotic resistance and protein and surfactant binding. It is produced by Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis, and has been used in the treatment of Staphylococcal, Streptococcal, and Bacterioides fragilis infections.
Biochem/physiol Actions
Mode of action: Lincomycin inhibits bacterial protein synthesis by forming cross-links within the peptidyl transferase loop region of the 23S rRNA.†
Antimicrobial spectrum: Lincomycin hydrochloride is effective against gram-positive bacteria.
Preparation Note
This product is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear, colorless solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP215L6004ENAH3035E40C
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
≥90% (TLC)
description
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
potency
800-900 units per mg
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lincomycin hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)