Przejdź do
L2906
Lomefloxacin hydrochloride
Synonim(y):
1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
381,65 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
2490,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19F2N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.81
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282927
MDL number:
381,65 zł
Cena katalogowa449,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
InChI
1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
InChI key
KXEBLAPZMOQCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Lomefloxacin is a fluoroquinolone antibiotic that is commonly used to treat bacterial infections, including bronchitis and urinary tract infections. It is used as a pre-operative prophylactic to prevent urinary tract infection caused by S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, P. aeruginosa, E. cloacae, P. mirabilis, C. civersus, S. asprphyticus, E. coli, and K. pneumoniae. It is used to induce genomic instability in mice and modification of the kinetics of growth of Gram-negative bacteria.
Biochem/physiol Actions
Lomefloxacin is a bactericidal fluoroquinolone agent that is active against gram-negative and gram-positive organisms. Lomefloxacin inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase II) and topoisomerase IV, which are needed for the transcription and replication of bacterial DNA. DNA gyrase is thought to be the primary quinolone target for gram-negative bacteria. Topoisomerase IV is thought to be the primary target in gram-positive organisms. The inhibition of the topoisomerases results in strand breakage of the bacterial chromosome, supercoiling, and resealing. Therefore, DNA replication and transcription is inhibited.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4221Y000142333984
description
-
description
≥98% (HPLC), powder, fluoroquinolone antibiotic
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)