Przejdź do
L3170
Lipase from Candida sp.
recombinant, expressed in Aspergillus niger
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Recombinant:
expressed in Aspergillus niger
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in Aspergillus niger
Quality Segment
form
aqueous solution
enzyme activity
≥5000 LU/g
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Lipase from Candida sp or Candida antarctica lipase B (CALB), is a serine hydrolase, which belongs to the α/β hydrolase fold family. It consists of Ser, His, and Asp/Glu catalytic triad and has secondary alcohol binding pocket. Structurally, CALB exists in open and closed conformations and the active site is covered by a small lid. A total of 10 lipases are associated with Candida albicans.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in biodiesel research. For more information see the article in biofiles.
Application
Lipase from Candida sp. has been used:
  • in Gold nanoparticles (AuNPs) conjugate preparation for biophysical studies
  • in lipase activity assay
  • for immobilization with Immobead-350
Biochem/physiol Actions
Lipase from Candida sp or Candida antarctica lipase B (CALB) is enantiospecific for secondary alcohols. It has wide industrial applications. Lipases, in general, catalyze triacylglycerol synthesis and breakdown. Lipase B from Candida antarctica (CALB) undergoes interfacial activation and is a popular lipase.
Analysis Note
Minimum 5,000 LU/G of liquid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L175462316L8525
description
recombinant, expressed in Aspergillus niger
description
Type VII, ≥700 unit/mg solid
description
powder, yellow-brown, ≥2 U/mg
description
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
recombinant
expressed in Aspergillus niger
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
aqueous solution
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
enzyme activity
≥5000 LU/g
enzyme activity
-
enzyme activity
-
enzyme activity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24634-61-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. This enzyme was reported to have a glycosylation site at Asn74. Did you check whether the enzyme is glycosylated when produced in this expression system?
    1 answer
    1. The glycosulation state of this product has not been investigated. The gene being expressed is from Candida antartica, however the sequence is considered proprietary.
      Helpful?
  2. Could you please clarify the units or activity (e.g., U/mL) of lipase from Candida sp. (L3420-50 mL), recombinant expressed in Aspergillus oryzae?
    1 answer
    1. This product has a minimum activity of 5000 units per gram of liquid. The density of this solution is 1.2 g/mL. The activity is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l3170#product-documentation
      Helpful?
  3. I need to know the percentage of the enzymes in it for calculating its modified activity after a immobilization.I saw another staff in the technical support replied to the same question about item L0777, which was 2%(w/w) lipase. So, can I ask it again?
    1 answer
    1. In addition to the enzyme, this solution contains sodium benzoate, potassium sorbate, Sorbitol, and glycerol. The concentrations are considered proprietary. The density of this preparation is 1.2 g.mL. The activity is lot specific but will be a minimum of 5000 units per gram. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l3170#product-documentation
      Helpful?
  4. how much enzyme is in it?
    1 answer
    1. This product is sold by units rather than mass weight. The unit value or enzymatic activity is reported on a lot specific basis. The minimum activity specification is 5000 Lipase Units per gram. The unit activity, as well as the density, are reported on the Certificate of Analysis of the lot received. Please see the link below to review a sample Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/L3/L3170/L3170-BULK________SLCH6228__.pdf
      Helpful?
  5. What is the buffer composition which Product L0777, Lipase is offered in?
    1 answer
    1. The supplier of item considers the buffer composition proprietary.