Przejdź do
49101
β-Glucanase from Aspergillus niger
powder, dark brown, ~1 U/mg
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-979-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~1 U/mg
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
color
dark brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy eficiency and waste prevention when used in cellulosic ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Biochem/physiol Actions
β-glucanases degrade β-1,4-glucans of cellulose, xyloglucan and β-1,4-xylan.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which will release 1 μmole of reducing sugar equivalents (expressed as glucose) per minute at pH 5.0 and 55 °C, using β-D-glucan (Cat. No. 49102) as substrate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1184P471649291
description
powder, dark brown, ~1 U/mg
description
powder, ≥0.3 units/mg solid
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
description
powder, ≥750 U/g
specific activity
~1 U/mg
specific activity
≥0.3 units/mg solid
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥750 U/g
form
powder
form
powder
form
aqueous glycerol solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
dark brown
color
-
color
-
color
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what will be the site of cleavage action of this particular enzyme in the glucan polysaccharides?
    1 answer
    1. The specific cleavage site of glucan polysaccarides is not determined for this B-Glucanase. While this enzyme is considered an endoglucanase, the product is a mixture and not a purified form. The activity is determined using Glucan from Barley as a substrate, see product 49102.
      Please see the link below to review additional information available for EX 3.2.1.6 at BRENDA:
      https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.2.1.6#SUBSTRATE
      Helpful?
  2. I would like to know if this product digest beta 1-4 glucan or beta 1-3 glucan or both.
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section of the product page, under 'Biochem/physiol Actions', this product specifically degrades ?-1,4-glucans. Should a glucanase that degrades beta 1-3 glucan be required, please see product 67138 at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/67138