Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
512,00 zł
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥10 KLU/g
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in the preparation of sn-1 and sn-2 C18:1- lysophosphatidylcholine (LPC) regioisomer standards
- as a catalyst for the synthesis 6-O-glucosyl-poly(3-hydroxyalkanoates) in a micro-aqueous system
- to catalyze the synthesis of methyl butanoate and methyl benzoate flavor esters in continuous flow microreactor
- to hydrolyze 17:0 phosphocholine (PC)
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥20,000 U/g | description ≥500 U/g | description solution, ≥100,000 U/g, white, beige |
| specific activity ≥10 KLU/g | specific activity ≥20,000 U/g | specific activity ≥500 U/g | specific activity ≥100,000 U/g |
| form liquid | form lyophilized | form liquid | form solution |
| recombinant expressed in Aspergillus oryzae | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24634-61-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?