Przejdź do
L4250
Dodecanoic acid
≥99% (GC/titration)
Synonim(y):
Lauric acid, NSC 5026
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-582-1
Beilstein/REAXYS Number:
1099477
MDL number:
Assay:
≥99% (GC/titration)
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (GC/titration)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymer synthesis for agricultural use: A study engineered Pseudomonas chlororaphis to synthesize biopolymers incorporating 3-hydroxybutyrate and medium-chain-length 3-hydroxyalkanoates from dodecanoic acid. This process highlights its role in sustainable bioplastic production, which could benefit agricultural practices by developing biodegradable mulch films (Deng et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Substrate for CYP 4A11
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L55661609PHR1580
description
≥99% (GC/titration)
description
98%
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99% (GC/titration)
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecanoic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)