Przejdź do
L4762
Loperamide hydrochloride
98-102% (USP), powder, Ca2+ channel blocker
Synonim(y):
4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutyramide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H33ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
252-082-4
MDL number:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Loperamide hydrochloride,
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Application
Loperamide hydrochloride (HCl) has been used in inflammatory pain experiments and to assess the functionality of proteins. 54
Biochem/physiol Actions
Loperamide hydrochloride (HCl) is a non-selective Ca2+ channel blocker. At nanomolar concentrations, it binds to μ-opioid receptors. Loperamide HCl does not cross the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Slightly soluble in water and dilute acids, freely soluble in methanol and in chloroform, soluble in ethanol (95%).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP635PHR116234014
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Loperamide hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)