Przejdź do
L4900
Lonidamine
≥98% (TLC), hexokinase inhibitor, powder
Synonim(y):
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid, Diclondazolic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
788,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
256-510-0
MDL number:
eCl@ss:
32150313
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lonidamine, mitochondrial hexokinase inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC(=O)c1nn(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-10-6-5-9(12(17)7-10)8-19-13-4-2-1-3-11(13)14(18-19)15(20)21/h1-7H,8H2,(H,20,21)
InChI key
WDRYRZXSPDWGEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Lonidamine has been used:
  • as an inhibitor of glycolysis to study its effects on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) mechanism in cancer stem cells (CSC)
  • as mitochondrial permeability transition (MPT)- inducing drug to study its effects on temozolomide-resistant glioblastoma cell line
  • as mitochondrial hexokinase inhibitor to measure reactive oxygen species (ROS) in human acute myeloid leukemia cells
Biochem/physiol Actions
Inhibits the energy metabolism of neoplastic cells by interfering with hexokinase and disrupting uncoupler-stimulated mitochondrial electron transport; damages cell and mitochondrial membranes.
Lonidamine (LND) is an indazole derivative and is an anti-spermatogenic agent. It exhibits anti-tumor activity by sensitizing tumors to photodynamic, chemo-, radiotherapy, and hyperthermia. LND also interferes with energy metabolism by blocking glycolysis, adenosine diphosphate (ADP-), and uncoupler-stimulated respiration on various nicotinamide adenine dinucleotide (NAD-) and flavin adenine dinucleotide (FAD)-linked substrates, hexokinase activity, and oxygen uptake in Ehrlich ascites tumor cells. It blocks lactate export and pyruvate uptake into the mitochondria by inhibiting proton-linked monocarboxylate transporter (MCT) and mitochondrial pyruvate carrier (MPC), respectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENA638598898ENA245486804
description
mitochondrial hexokinase inhibitor
description
-
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)