Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 545,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
Nazwa produktu
Leflunomide, Immunosuppressant
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
166.5 °C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChI key
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DHODH(1723)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Immunosuppressant | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information human ... DHODH(1723) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leflunomide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?